Gold chloride solution 200 mg/dl dans l'eau déionisée
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT1004-100ML
HT1004-100MLEA 118 EUR InStock
HT1004-100ML
Gold chloride solution 200 mg/dl dans l'eau déionisée
Gold chloride
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the silver methanamine procedure.
  • Gold chloride, 0.2% in aqueous solution
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98a1cbeec501f6e31f80564519f57f216ca186e8&vid=8e2d0545dc49fd9bcc3b56122da4478b3923b82e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles/precipitate
Clear
Performance Conforms
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité