Sodium thiosulfate 20 g/L en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
HT1005-100ML
HT1005-100MLEA 102 EUR InStock
HT1005-100ML
Sodium thiosulfate 20 g/L en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Densité: 1010 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e4b246e51bb6a0a868a606986abe6e2e294b586&vid=5e4b246e51bb6a0a868a606986abe6e2e294b586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity), Essentially free of particles/precipitate Clear
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité