Silver Stain (Modified GMS) Kit, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Modified Grocott Methanamine Silver (GMS) Fungus Stain, Periodic Acid Methanamine Silver Technique
MQ500
HT100A-1KT
HT100A-1KTEA 514 EUR InStock
HT100A-1KT
Silver Stain (Modified GMS) Kit, Sigma-Aldrich®
Silver Stain (Modified GMS) Kit
Silver stain is an aid in distinguishing fungi, basement membrane and opportunistic organisms such as Pneumocystis carinii in tissue sections or smears.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3316
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité