Hydroquinone
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT1014-10TAB
HT1014-10TABEA 153 EUR InStock
HT1014-10TAB
Hydroquinone
Hydroquinone
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Formule: C₆H₄(OH)₂
Point d'éclair: 165 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off White
Appearance (Form)
Intact
Round Tablet
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité