Trichrome stain solution AB, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
HT10516-500ML
HT10516-500MLEA 484 EUR InStock
HT10516-500ML
Trichrome stain solution AB, Sigma-Aldrich®
Trichrome stain
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen blue and muscle red.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité