Hématoxyline de fer, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Weigert's solution, Weigert's stain
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT1079-1SET
HT1079-1SETEA 235 EUR InStock
HT1079-1SET
Hématoxyline de fer, Sigma-Aldrich®
Iron hematoxylin
Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorisation better than aluminum based hematoxylin formulations. Weigert's iron hematoxylin solution set consists of HT107 Part A and HT109 Part B.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Certificate of Analysis Accept
The individual components of this kit conforms to the Sigma-Aldrich quality testing and performance specifications as outlined in the package insert.
Expiration Date Period Earliest component expiration date
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité