Hématoxyline de fer solution (Weigert) Part B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
HT109-500ML
HT109-500MLEA 217 EUR InStock
HT109-500ML
Hématoxyline de fer solution (Weigert) Part B, Sigma-Aldrich®
Iron hematoxylin
To be used in conjunction with HT107. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00284879
ADR: 8,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité