Eosine Y solution Aqueous, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT110232-1L
HT110232-1LEA 96.7 EUR InStock
HT110232-1L
Eosine Y solution Aqueous, Sigma-Aldrich®
Eosine Y
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Certifications: Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Formule: C₂₀H₈Br₄O₅
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00036189
Numéro CAS: 15086-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Greenish- Pink-Orange
Conforms
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity) Clear
Essentially free of precipitate
Performance Conforms
Cytoplasm stains pinkish-orange to pink with a 3 tone effect
Expiration Date Period 18 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité