Eosine Y solution, alcoolique , with Phloxin
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT1103128-4L
HT1103128-4LEA 318 EUR InStock
HT1103128-4L
Eosine Y solution, alcoolique , with Phloxin
Eosine Y
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
  • Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
Formule: C₂₀H₈Br₄O₅
Point d'éclair: 13 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00036189
Numéro CAS: 15086-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Bright pink to pinkish-orange
Conforms
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity) Clear
Essentially free of particles
Performance Conforms
When using with Sigma-Aldrich Procedure No. HT110-3, Cytoplasm stains pinkish-orange to pink with 3 tone effect noted.
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité