Tartrazine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: FD and C Yellow No. 5, Filter Yellow, Acid Yellow 23, Sodium 5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-4-((4-sulphonatophenyl)diazenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ500
HT3024-120ML
HT3024-120MLEA 124 EUR InStock
HT3024-120ML
Tartrazine, Sigma-Aldrich®
Tartrazine
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
  • Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Formule: C₁₆H₁₂N₄O₉S₂
MW: 534.36 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00148908
Numéro CAS: 1934-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity) Clear
Essentially particle free
Wave Length 424 - 430 nm
Absorbance 1.750 - 2.700
Performance Conforms
Tissue background stains yellow when using Sigma-Aldrich Procedure HT30
Expiration Date Period 24 months
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité