Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tartrazine solution, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

HT3028-250ML
HT3028-250MLEA 176 EUR InStock
HT3028-250ML
Tartrazine solution, Sigma-Aldrich®
Tartrazine
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.


Formule: C₁₆H₁₂N₄O₉S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148908
Numéro CAS: 1934-21-0
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité