Papanicolaou's solution modified EA, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
HT40232-1L
HT40232-1LEA 86.2 EUR InStock
HT40232-1L
Papanicolaou's solution modified EA, Sigma-Aldrich®
Papanicolaou's solution modified
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 3,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité