Papanicolaou's solution EA 65, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
HT40432-1L
HT40432-1LEA 130 EUR InStock
HT40432-1L
Papanicolaou's solution EA 65, Sigma-Aldrich®
Papanicolaou's solution EA 65
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 3,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité