Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT60-1KT
HT60-1KTEA 285 EUR InStock
HT60-1KT
Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
Amyloid Stain, Congo Red Kit
Amyloid protein is detected in tissue with Congo red, a metachromatic stain. Staining is intensified by pretreatment of tissue with alkaline sodium chloride.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Kit component only
Congo Red Solution (kit only) 500 mL
Sodium Chloride Solution, Alcoholic (kit only) 500 mL
Sodium Hydroxide Solution (kit only) 2 x 12 mL
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 2924
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité