Methyl Green-Pyronin Y solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
HT70116-500ML
HT70116-500MLEA 423 EUR InStock
HT70116-500ML
Methyl Green-Pyronin Y solution, Sigma-Aldrich®
Methyl Green-Pyronin Y
Pyronin stains the cytoplasm of plasma cells and most nucleoli red.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité