Fuchsine phéniquée solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT80116-500ML
HT80116-500MLEA 329 EUR InStock
HT80116-500ML
Fuchsine phéniquée solution, Sigma-Aldrich®
Fuchsine phéniquée
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
  • Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Formule: C₂₁H₂₂ClN₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00013129
Numéro CAS: 4197-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=510b48d87a0933ee2858d800b355527793898b42&vid=00afa7f8871ec798fd3912fd1c9b37e00466987a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
Dark red-purple with metallic sheen
Conforms
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity) Clear
Wave Length 542 - 552 nm
Absorbance 0.300 - 0.700
Performance Conforms
Acid Fast Bacilli Red; Background green when performing with Sigma-Aldrich Procedure HT 80
Expiration Date Period
18 months
Complete
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité