Fuchsine phéniquée solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
HT8018-250ML
HT8018-250MLEA 192 EUR InStock
HT8018-250ML
Fuchsine phéniquée solution, Sigma-Aldrich®
Fuchsine phéniquée
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Formule: C₂₁H₂₂ClN₃
MW: 351,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013129
Numéro CAS: 4197-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ec5de8bd59c489f7f96cb9dd67c9743fd2dd430&vid=9ec5de8bd59c489f7f96cb9dd67c9743fd2dd430&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité