Vert Malachite solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
HT8028-250ML
HT8028-250MLEA 86.5 EUR InStock
HT8028-250ML
Vert Malachite solution, Sigma-Aldrich®
Vert Malachite solution
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 8,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité