Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet cristallisé solution, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)

HT901-8FOZ
HT901-8FOZEA 70.7 EUR InStock
HT901-8FOZ
Violet cristallisé solution, Sigma-Aldrich®
Violet cristallisé
Kit component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).

HT901 is composed of 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate monohydrate, and 20% ethyl alcohol, SD3A.


Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point d'éclair: 37.8 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193af36953446d5ba8112d1b9d1d7c27b67906ef&vid=c5455e01428146911d12777319cdac56636d2303&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Purple/Violet
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles/precipitate
Clear
Performance Conforms
Gram positive organisms are purple-black in both bacteriology smears and tissue sections; Gram negative organisms are red in both bacteriology smears and tissue sections.
Expiration Date Period 24 months

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité