Gram-color kit de coloration pour tissu, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
HT90T-1KT
HT90T-1KTEA 269 EUR InStock
HT90T-1KT
Gram-color kit de coloration pour tissu, Sigma-Aldrich®
Gram color staining kit
Tissues are stained for Gram-positive organisms with crystal violet, mordanted in iodine, decolorized, stained for Gram-negative organisms with safranin O and then counterstained with tartrazine. For delineating Gram-positive and Gram-negative organisms
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 9,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité