Gateway, Profibus
Fournisseur: HUBER
10503
HUBE10503EA 0 EUR InStock
HUBE10503
Gateway, Profibus
Contrôleurs Contrôleurs de température
This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
Offers a range of possibilities for data communication within SPS and process control systems.
Informations de commande: Includes a mounting bracket and connection cable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité