EPDM avec tressage Plage de temprature: -40 C 100 C Longueur: variable Max. pression 20 C: 20 bar Diamtre intrieur: 12 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: HUBER
EPDM avec tressage Plage de temprature: -40 C 100 C Longueur: variable Max. pression 20 C: 20 bar Diamtre intrieur: 12 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
EPDM avec tressage Plage de température: -40 ° C… 100 ° C Longueur: variable Max. pression à 20 ° C: 20 bar Diamètre intérieur: 12 mm 1 * 1 Pce HUBE10506 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou