Pilot Remote software
Fournisseur: HUBER
10645
HUBE10645EA 0 EUR InStock
HUBE10645
Pilot Remote software
Logiciels Logiciels de laboratoire
The Pilot Remote software enables the complete remote control of temperature control units with Pilot ONE through a Windows PC.
  • Remote control of any number of temperature control units with Pilot ONE
  • Secure Ethernet connection with authentication
  • Compatible with Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32 / 64 bit)
The user display of the Pilot ONE is equally displayed on the PC, this means identical operation on PC and temperature control unit. The communication takes place via Ethernet network connectivity with a secure authentication and encoding.
Information de livraison: Supplied with hardware dongle (for any Windows PC).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité