[EN]THERMOSTAT CIRC UNISTAT 430W -40...2 1 * 1 Pce
Fournisseur: HUBER
[EN]THERMOSTAT CIRC UNISTAT 430W -40...2 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]THERMOSTAT CIRC UNISTAT 430W -40...2 1 * 1 Pce HUBE1069.0002.01 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou