Quick-Disconnect Coupler, M16x1
Fournisseur: HUBER
10790
HUBE10790EA 0 EUR InStock
HUBE10790
Quick-Disconnect Coupler, M16x1
Raccords et connecteurs
Note: When using ethanol as heat transfer fluid minimum working temperature limit −60 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité