Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hand disinfectant gels, PHYTOGEL

Fournisseur: HUCKERTS
PF20408 PF2048 PF20406 PF20403/168 PF20403/28 PF20403/56
HUCKPF20408EA 0 EUR InStock
HUCKPF20408 HUCKPF2048 HUCKPF20406 HUCKPF20403/168 HUCKPF20403/28 HUCKPF20403/56
Hand disinfectant gels, PHYTOGEL
Soin de la peau Désinfectants Gels désinfectants
PHYTOGEL sanitiser is a water-alcohol gel for hand disinfection in 30 seconds. It helps to protect healthcare professionals and patients from cross-contamination. Rich in natural oils ethereal, water-alcohol gel does not dry out the skin and prevents it from cracking, even if it is frequent use.

  • Eco friendly colourless, liquid gel
  • Density: 0,86
  • Flash point: 21 °C
  • Composed of propan-1-ol, propan-2-ol, ethanol (75%)
  • Bactericidal, yeasticidal, virucidal
  • 30 seconds ensures hygienic disinfection
  • 3 minutes ensures immediate, long-term (up to 3 hours) surgical
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..