Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eurocontainers

Fournisseur: hünersdorff GmbH
417107 417400
HUEN417107EA 104 EUR InStock
HUEN417107 HUEN417400
Eurocontainers
Boîtes Boîtes de rangement
These eurocontainers, made of polypropylene, without lids are ideal for storage and transport logistics. They are suitable for use in conveyor systems.

  • High-quality plastic, resistant to customary alkalis and acids
  • Closed, stable floor and side walls permit high stacking load capacity
  • Impact-proof and fracture-proof and is 100% recyclable
  • Food-safe and easy to clean
  • Lightweight and high capacity
  • Can be used in a temperature range of −40 to +90 °C

Informations de commande: Individual lids for these containers can be ordered separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité