Bottles, wide neck, LDPE, with screw cap
Fournisseur: hünersdorff GmbH
420600
HUEN420600EA 7.4 EUR InStock
HUEN420600
Bottles, wide neck, LDPE, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent.
  • Fracture-proof and food-safe
  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Suitable for dishwasher and deep freezer
  • Temperature resistant: –20 to +70 °C
Ideal for keeping samples. Can be easily squashed and retain its shape.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité