Nourrices de transport de carburant, 5 L, tube de sortie de remplissage inclus, PE HD, avec homologation UN selon ADR/GGVSEB pour le transport de matières dangereuses. Accessoire séparé (non fourni, à commander séparément : robinet de sortie avec rac 1 * 12 Pce
Fournisseur: hünersdorff GmbH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nourrices de transport de carburant, 5 L, tube de sortie de remplissage inclus, PE HD, avec homologation UN selon ADR/GGVSEB pour le transport de matières dangereuses. Accessoire séparé (non fourni, à commander séparément : robinet de sortie avec rac 1 * 12 Pce HUEN811500 1 * 12 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou