Nourrices de transport de carburant, 10 L, PE HD noir, avec homologation NU selon ADR/GGVSEB pour le transport de matires dangereuses Tube de sortie de remplissage inclus. r = intrieur de l'orifice de remplissage = 29mm. p = profondeur = 164 mm 1 * 5 Pce
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Nourrices de transport de carburant, 10 L, PE HD noir, avec homologation NU selon ADR/GGVSEB pour le transport de matires dangereuses Tube de sortie de remplissage inclus. r = intrieur de l'orifice de remplissage = 29mm. p = profondeur = 164 mm 1 * 5 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nourrices de transport de carburant, 10 L, PE HD noir, avec homologation NU selon ADR/GGVSEB pour le transport de matières dangereuses Tube de sortie de remplissage inclus. r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29mm. p = profondeur = 164 mm 1 * 5 Pce HUEN812800 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou