Dispenser bottle, LDPE
Fournisseur: hünersdorff GmbH
844200
HUEN844200EA 4.7 EUR InStock
HUEN844200
Dispenser bottle, LDPE
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, natural, food-safe.
  • Resistant to acids and chemicals
  • Dosing by pressure on the bottle
  • With closed nozzle and protective cap
For glue, oil, and more, oval shape.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité