Plug set for wide mouth jerricans
Fournisseur: hünersdorff GmbH
ET-818000
HUENET-818000EA 28.1 EUR InStock
HUENET-818000
Plug set for wide mouth jerricans
Robinets d'arrêt
Wide-mouth plug set for wide-mouth jerrycans.
  • Key width = 22 mm
  • Foodsafe
Set consists of: Screw plugs HDPE, natural, with wide thread 22 mm and O-ring 12×3 mm, black and O-ring 25×2 mm LDPE, blue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité