Nettoyage des brosses à pipettes
Fournisseur: HUMEAU
170.009504.01
HUME170.009504.01EA 13.1 EUR InStock
HUME170.009504.01
Nettoyage des brosses à pipettes
Brosses
Crins en nylon blanc, étirement 10/100 et tige de fil torsadé. Pour le nettoyage des pipettes.
Certifications: Conformité aux normes alimentaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité