Sodium hydrogénocarbonate 75 g/l aqueous solution, HyClone™, Filter sterile
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Synonyms: Sodium bicarbonate
SH30033.01
HYCLSH30033.01EA 19.3 EUR InStock
HYCLSH30033.01
Sodium hydrogénocarbonate 75 g/l aqueous solution, HyClone™, Filter sterile
Sodium hydrogénocarbonate
Buffer cell culture with a fully QC-tested solution.
  • 0.1 µm sterile filtered
  • pH 7.9 to 9.4
  • Endotoxin Concentration: ≤1.0 EU/mL
This solution has full traceability and documented origin of all formula ingredients. It is validated and consistent for production processes.
Certifications: Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Formule: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Endotoxin concentration ≤1.0 EU/mL
Sterilization 0.1 µm sterile filtered
pH 7.9 - 9.4
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité