Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30239.01
HYCLSH30239.01EA 17.92 EUR InStock
HYCLSH30239.01
Sodium pyruvate 0.1 mol/l en solution aqueuse
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate solution is an easily accessible carbohydrate source that may also have protective effects against hydrogen peroxide.
Formule: CH₃COCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité