Amphotericine B 250 µg/ml en solution aqueuse, HyClone™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SV30078.01
HYCLSV30078.01EA 31.05 EUR InStock
HYCLSV30078.01
Amphotericine B 250 µg/ml en solution aqueuse, HyClone™
Amphotericine B
An antifungal, anti-yeast and anti-mold reagent.
  • An antibiotic agent that is active against fungi
  • Interferes with the permeability of the cell membrane of sensitive fungi by binding sterols
  • Common working concentration is 2,5 μg/ml, and it is cytotoxic at 30 μg/ml
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sterilisation 0,2 µm sterile filtered
Antibiotic Spectrum Antimycotic, Antifungal
Concentration 250 µg/ml
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité