Screw vials, Thermo Scientific™ Chromacol™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1.1-STVGN
HYPE1.1-STVGNEA 527 EUR InStock
HYPE1.1-STVGN
Screw vials, Thermo Scientific™ Chromacol™
Fioles
Thermo Scientific™ Chromacol™ sample storage screw thread vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate glass, clear (Type 1, Class A).
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité