SPE columns, HyperSep™ Verify™-CX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60108-769 60108-722 60108-721 60108-720 60108-742 60108-719 60108-723 60108-724 60108-741 60108-777
549-1061EA 220 EUR InStock
549-1061 549-1063 HYPE60108-721 HYPE60108-720 549-1064 HYPE60108-719 HYPE60108-723 HYPE60108-724 HYPE60108-741 549-1062
SPE columns, HyperSep™ Verify™-CX
Colonnes pour chromatographie
Recommended for analysis of a wide range of drugs of abuse from biological matrices, including basic and neutral drugs.
  • Mixed mode sorbent for extraction of basic drugs
  • Separation based on two functional groups: reversed phase C8 and an ion exchanger, benzene sulfonic acid
  • Co-polymerized on a rigid, purified silica gel support
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité