SPE columns, HyperSep™ Verify™-AX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60108-728 60108-764 60108-727 60108-730 60108-731 60108-732 60108-767
HYPE60108-728EA 233 EUR InStock
HYPE60108-728 549-1066 HYPE60108-727 549-1065 549-1067 HYPE60108-732 HYPE60108-767
SPE columns, HyperSep™ Verify™-AX
Colonnes pour chromatographie
Features non-polar and cationic characteristics for improved analysis of acidic drugs and metabolites.
  • Mixed mode sorbent suited for the extraction of acidic drugs and metabolites from biological matrices
  • Separation based on two functional groups: reversed phase C8 and an ion exchanger, quaternary amine
  • Rigid, purified silica gel support to which the two functionalities are co-polymerised
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité