Gas cartridge filters, Super Clean™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Super Clean™
HYPE60180-830EA 746 EUR InStock
HYPE60180-830 HYPE60180-821 HYPE60180-820 HYPE60180-822 HYPE60180-825 HYPE60180-824 HYPE60180-827 HYPE60180-826 HYPE60180-829 HYPE60180-828 HYPE60180-819
Gas cartridge filters, Super Clean™
Filtres Filtres à gaz
These filters can be easily replaced without tools.
  • 99,9999% pure gas (or 6,0 grade) output
  • No carrier gas line contamination during cartridge change
  • Maximum pressure of 11 bar (160 psi)
  • Maximum flow of 7 L/min
Certifications: TUEV approved.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité