High purity brass gas regulators
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60180-926
HYPE60180-926EA 1660 EUR InStock
HYPE60180-926
High purity brass gas regulators
Régulateurs de gaz
High purity brass gas regulators are used for non-corrosive analytical and process applications.
  • Capable of withstanding an internal vacuum
  • Ensures 99,9% gas purity
  • Built in check valve allows for cylinder change without contaminating the gas line
Specially designed, convoluted, stainless steel diaphragm provides good regulating performance and maximum purity integrity without the need for a soft seal.
Information de livraison: Supplied with smart purifier base, cartridge, 3,1 mm stainless steel output adaptor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité