Terry tool tubing cutters
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60182-510
HYPE60182-510EA 473 EUR InStock
HYPE60182-510
Terry tool tubing cutters
Cutters
Tubing cutter cuts ¹/₈" stainless steel tubing.
Produce clean, 90° cuts of ¹/₈" stainless steel tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité