SPE plates, 96-well, HyperSep™ Phenyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60300-688
HYPE60300-688EA 503 EUR InStock
HYPE60300-688
SPE plates, 96-well, HyperSep™ Phenyl
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
In Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl Plates, the electron density of the aromatic ring provides different selectivity than other nonpolar sorbents for retention of basic compounds.
The cartridges are commonly used for nonpolar interactions, such as:
- Extraction of aromatic compounds
- Extraction of basic analytes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité