Gold-grade glass insert for 2 ml vials, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6PME02CG
HYPE6PME02CGEA 514 EUR InStock
HYPE6PME02CG
Gold-grade glass insert for 2 ml vials, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fioles
Use this Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-grade glass insert, performance level 3, in 2 ml vials when analysing small sample sizes (<2 ml samples) containing analytes such as polar compounds that strongly adsorb on the glass surface are sensitive to sample pH changes.
This level 3 insert is made of low-adsorption GOLD-grade glass and offers: highest glass purity available: lowest possible surface activity: ultra-low adsorption and pH shift for ultra trace analysis: level 3 vials are designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for yourMore Product Information
Collapse All
Désignation Capacité Fond Ø×h Matière Couleur Taille du bouchon Matériau du capuchon Couleur bouchon Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Insert, GOLD-grade glass 0,20 ml Conical bottom 6×31 mm Verre incolore 6 mm PP noir 1000 1.000 HYPE6PME02CG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..