Colonnes HPLC, Fluophase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
82705-052130 82705-254630 82705-153030
HYPE82705-052130EA 979 EUR InStock
HYPE82705-052130 HYPE82705-254630 HYPE82705-153030
Colonnes HPLC, Fluophase
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes à phase perfluorée offrent une sélectivité unique.
  • Rétention et sélectivité accrues pour les composés halogénés
  • Idéal pour l'analyse des taxanes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité