Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guard column holder for DNAPac™ RP columns

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
950-00
HYPE950-00EA 586 EUR InStock
HYPE950-00
Guard column holder for DNAPac™ RP columns
Supports de colonne de garde
  • Column Format: Preparative Column, Standard
  • Diameter (Metric): 21,2 mm
  • Length (Metric): 360 mm
  • Temperature: Up to 110 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité