Colonnes HPLC, Syncronis™ Silica
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
97005-014001 97002-102130 97005-152130 97005-254630 97005-253030 97003-154630
HYPE97005-014001EA 557 EUR InStock
HYPE97005-014001 HYPE97002-102130 HYPE97005-152130 HYPE97005-254630 HYPE97005-253030 HYPE97003-154630
Colonnes HPLC, Syncronis™ Silica
Colonnes pour chromatographie
Colonnes pour la chromatographie de composés organiques modérément polaires.
  • Silice très pure de haute surface
  • Excellente reproductibilité pour la chromatographie en phase normale
Surface spécifique : 320 m²/g
Teneur en carbone : 0%
Plage de pH : de 2 à 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité