Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HPLC columns, Syncronis™ C8

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
97205-254030 97205-253030 97205-154630 97205-104630 97205-254630 97205-014001 97202-102130 97202-052130 97203-104630 97203-154630
HYPE97205-254030EA 1100 EUR InStock
HYPE97205-254030 HYPE97205-253030 HYPE97205-154630 HYPE97205-104630 HYPE97205-254630 HYPE97205-014001 HYPE97202-102130 HYPE97202-052130 HYPE97203-104630 HYPE97203-154630
HPLC columns, Syncronis™ C8
Colonnes pour chromatographie
These columns are recommended for analytes with medium hydrophobicity or when a less hydrophobic phase is required to obtain optimum retention. Hydrophobic interactions are reduced compared with C18, allowing compounds to elute quicker from the column.

  • Highly pure, high surface area silica
  • Double endcapped for extra surface coverage

Surface area: 320 m²/g

Carbon load: 10%

pH range: 2 - 8

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité