2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
TS-38829
HYPETS-38829EA 472 EUR InStock
HYPETS-38829
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité