Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

TS-38840
HYPETS-38840EA 359 EUR InStock
HYPETS-38840
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane


Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité